Läs mer
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar, med certifikat
Produktkod. p-7147832 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15821208
Brand: BRAND™ 957482
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgat glas för att skydda ljuskänsligt innehåll. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
  • Tillverkad av Boro 3.3 glas
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
  • Klass A, DE-M märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) Innerhals 7 mm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 1
Produkttyp Volumetrisk kolv
Trådstorlek NS 10/19
Tolerans ±0,02 ml
Klass A
Förslutningstyp Propp