Läs mer
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Boro 3.3 glas
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Inkluderar USP batchcertifikat
- Klass A, DE-M märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 9 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Volumetrisk kolv |
| Trådstorlek | NS 10/19 |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Klass | A |
| Förslutningstyp | Propp |