Läs mer
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Boro 3.3 glas
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Inkluderar USP batchcertifikat
- Klass A, DE-M märkning
Spécification
Spécification
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 13 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Volumetrisk kolv |
| Trådstorlek | NS 14/23 |
| Tolerans | ±0,08 ml |
| Klass | A |
| Förslutningstyp | Propp |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu