Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska med propp
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Bärnstensfärgad borosilikatglas volymflaska inkluderar utbytbar polyetenpropp.
Med ett märke gradering och utbytbar polyetenpropp. Detaljerna på varje flaska inkluderar en bekräftelse på överensstämmelse med internationella standarder samt en individuell beställningskod. De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Tolerans | ±0,15 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 14/23 |