Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska med propp
Produktkod. 11379433 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolerans:
±0,01 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Tolerans Förpackningsstorlek
11379433 10 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 5
11359443 1000 mL 24/29 ±0,4 ml Paket med 2
11329443 200 mL 14/23 ±0,15 ml Paket med 2
11339443 250 mL 14/23 ±0,15 ml Paket med 2
11389433 20 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 5
11399433 25 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 5
11349443 500 mL 19/24 ±0,25 ml Paket med 2
11309443 50 mL 12/21 ±0,06 ml Paket med 5
11319443 100 mL 12/21 ±0,01 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11379433
Beräknad leverans: 26-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgad borosilikatglas volymflaska inkluderar utbytbar polyetenpropp.
Med ett märke gradering och utbytbar polyetenpropp. Detaljerna på varje flaska inkluderar en bekräftelse på överensstämmelse med internationella standarder samt en individuell beställningskod. De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 89 mm
Tolerans ±0,04 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 10/19