Läs mer
BRAND™ Bärnstensfärgade koniska jordfogstoppare
Produktkod. 15690479 Handla allt Brand Produkter
Change view
Storlek:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15690479 NS 19/26 Varje
15660479 NS 10/19 Varje
15670479 NS 12/21 Varje
15680479 NS 14/23 Varje
15600489 NS 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15690479 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 144674
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Boro 3.3 finslipade proppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Slipad konisk fogpropp
Kvantitet 1
Storlek NS 19/26
Material Borsilikatglas