Läs mer
Wheaton™ Typ 1 diagnostiska bärnstensfärgade glasflaskor
Produktkod. p-8002011 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 130
Paket med 154
Paket med 320
Paket med 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
14873582 10 ml Paket med 154
14893582 25 ml Paket med 99
14853582 3 ml Paket med 320
14863582 5 ml Paket med 320
14883582 20 ml Paket med 130
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 14873582 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 102050
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt klarhet och dimensionell konsistens från flaska till flaska tack vare den rörformade designen. Wheaton™ Typ 1 diagnostiska bärnstensfärgade glasflaskor tillverkas av typ 1 neutralt glas som överensstämmer med USP Typ 1-krav för ljusgenomsläpplighet för att skydda ljuskänsliga produkter.
  • Två kapsylkonfigurationer tillgängliga - PP-lock och frystorrpropp eller urea EPE-fodrad lock
  • Frystorrproppar visar mycket låg fuktabsorption
  • Speciellt utformad bottenradie ger styrka för frystorkningstillämpningar
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) Lämplig för frystorkningstillämpningar, alla diagnostiska och farmaceutiska applikationer
Hals stil Skruva
Stil Rörformig
Trådstil Skruva
Kvantitet 154/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Diagnostisk flaska