Läs mer
Karl Hecht™ Bärnstensfärgad glasflaska med glaspropp
Produktkod. 10555382
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10555382 250 mL
1 options
Produktkod. 10555382 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41283018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.10 SEK
    135.36 SEK / Paket med 1
    Save 76.74 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Försedd med standard jordfog.
  • Bärnstensfärgad för att skydda ljuskänsligt innehåll
  • Med glaspropp
  • Smal hals
  • Fogstorlek 19/26
  • Kapacitet 250mL
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Lagring av ljuskänsliga media
Inkluderar Stängning
Material Glas
Standard konisk fog 19/26
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Glas
Produkttyp Förvaringsflaska