Läs mer
Masterflex™ Polyimidslang
Diameter (metrisk) Inre:
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Clear amber
- Resin meets USP Class VI requirements and NEMA standards
- High dielectric strength
- Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
- Temperature range: -418 to 896°F (-250 to 480°C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Class VI requirements and NEMA standards |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,63 mm |
| Material | Polyimide |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,68 mm |
| Total längd (metrisk) | 1.5 m |
| För användning med (applikation) | Use as an electrical and thermal insulator, for fluid and gas delivery, or as a tough sheath for glass fibers |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -250°C |
| Förpackningsmängd | 5 Pack |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |