Läs mer
Masterflex™ Polyimidslang
Diameter (metrisk) Inre:
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Klar bärnsten
- Harts möter USP Klass VI-krav och NEMA-standarder
- Hög dielektrisk hållfasthet
- Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
- Temperaturområde: -418 till 896 °F (-250 till 480 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI-krav och NEMA-standarder |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,25 mm |
| Material | Polyimid |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,35 mm |
| Total längd (metrisk) | 1.5 m |
| För användning med (applikation) | Använd som en elektrisk och termisk isolator, för vätske- och gastillförsel, eller som en hård mantel för glasfibrer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -250 °C |
| Förpackningsmängd | 5-pack |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |