Läs mer
Masterflex™ Polyimidslang
Produktkod. 13402759
Diameter (metrisk) Inre:
0.19 mm
0.25 mm
0.63 mm
1,02 mm
1.02 mm
1,27 mm
1.8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.23 mm
0.35 mm
0.39 mm
0.68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1.9 mm
14.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 13402759
Brand: Masterflex™ 9582010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna slang som en elektrisk och termisk isolator. Polyimidslangar är idealiska för vätske- och gastillförsel, eller som en tuff mantel för glasfibrer. Slangen har utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, strålning och nötning.
  • Klar bärnsten
  • Harts möter USP Klass VI-krav och NEMA-standarder
  • Hög dielektrisk hållfasthet
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
  • Temperaturområde: -418 till 896 °F (-250 till 480 °C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI-krav och NEMA-standarder
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.02 mm
Material Polyimid
Diameter (metrisk) Yttre 0.23 mm
Total längd (metrisk) 1.5 m
För användning med (applikation) Använd som en elektrisk och termisk isolator, för vätske- och gastillförsel, eller som en hård mantel för glasfibrer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -250 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Bärnsten
Maximalt tryck 450 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 480 °C