Läs mer
Masterflex™ Polyimidslang
Produktkod. p-8000934
Diameter (metrisk) Inre:
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15169256
Brand: Masterflex™ 9582001
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Använd denna slang som en elektrisk och termisk isolator. Polyimidslangar är idealiska för vätske- och gastillförsel, eller som en tuff mantel för glasfibrer. Slangen har utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, strålning och nötning.
  • Klar bärnsten
  • Harts möter USP Klass VI-krav och NEMA-standarder
  • Hög dielektrisk hållfasthet
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
  • Temperaturområde: -418 till 896 °F (-250 till 480 °C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI-krav och NEMA-standarder
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,19 mm
Material Polyimid
Diameter (metrisk) Yttre 14,4 mm
Total längd (metrisk) 1.5 m
För användning med (applikation) Använd som en elektrisk och termisk isolator, för vätske- och gastillförsel, eller som en hård mantel för glasfibrer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -250 °C
Förpackningsmängd 5-pack
Sterilitet Sterila
Färg Bärnsten
Maximalt tryck 700 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 480 °C