Läs mer
SI Analytics™ Bärnstensfärgad reagensflaska
Produktkod. 15363455 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15363455 1 l Varje
1 options
Produktkod. 15363455 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220590
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Amber Reagent Bottle är ett tillbehör för användning med Titronic™ 300.
  • Bärnsten
  • Rymmer upp till 1 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Typ Reagensflaska
Volym (metrisk) 1 l