Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Bärnstensfärgade rundbottnade kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 11842552
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11842552 500 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 11842552 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03003158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9390.00 SEK
    7441.50 SEK / Paket med 10
    Save 1948.50 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
DURAN™ glaskolv med konisk slipad fog
  • Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 10
Hylsled 29/32
Diameter (metrisk) Yttre 105 mm