Läs mer
Emma Safety Footwear Bärnstensfärgade skyddsskor
Produktkod. 15939101
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15939101
Brand: Emma Safety Footwear MM94251637
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extremt bekväm, skulpterad skyddssko för damer. Drag SmartTecAir™ teknologi för att ta bort fukt och svett direkt.
  • S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
  • GripForce™ Easy Twist
  • Mikrofiberkonstruktion
  • ESD: Elektrostatisk urladdning
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifications
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Bärnsten
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 37
Tåmaterial Stål