Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade VOA glasflaskor med sluten lock
Produktkod. 15454373
Change view
Volym (metrisk):
20 mL
40 ml
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obehandlad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nivå
15454373 40 ml Bearbetas
31337340 40 ml Obehandlad
16636045 20 mL Certifierad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15454373 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C2460040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 SEK
    1708.77 SEK / Paket med 72
    Save 951.23 SEK
    35% Av
I lager
Använd dessa bärnstensfärgade glasflaskor med förslutna lock för EPA volatile organic analysis (VOA) när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs.
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade VOA glasflaskor med stängt lock är designade för EPA volatile organic analysis (VOA) när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
  • Bärnstensfärgad färg skyddar ljuskänsliga analyter från nedbrytning
  • Välj mellan 20 ml eller 40 ml storlekar
  • Vit polypropenlock med sluten topp med PTFE-klädd silikonfoder bunden till locket för en säker tätning
  • Direkt kompatibel med automatisering
  • Förslutningar monterade på flaskor
Genomför ansökningar noggrant med Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar av polypropen, som har generösa hällpipar, ingjutna graderingar och en stor blå bas. Det finns ingen menisk som förvirrar avläsningar, vilket eliminerar gissningar; cylindrarna kan steriliseras kemiskt och är lämpliga för mat och dryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning I-Chem 40mL Vial bärnstensfärgad sluten topp bearbetad
Material (liner) Silikon med PTFE-yta
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 40 ml
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Bearbetas
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning B267-2414UBB
Volym (engelska) 1 oz.
Volym (engelska) Brim 1,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 44 mL
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Stängt lock med silikonfoder
Kvantitet 72 Cs.
Stängningsstorlek 24-414
För användning med (utrustning) Flyktig organisk analys
Certifikat och efterlevnad Certifierade och processade flaskor uppfyller eller överträffar EPA:s prestandabaserade standarder för flyktiga organiska och
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Flaska