Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade VOA glasflaskor med sluten lock
Produktkod. 16636045
Change view
Volym (metrisk):
20 mL
40 ml
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obehandlad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nivå
16636045 20 mL Certifierad
31337340 40 ml Obehandlad
15454373 40 ml Bearbetas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16636045 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C3460020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00 SEK
    2023.56 SEK / Paket med 72
    Save 1041.44 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa bärnstensfärgade glasflaskor med förslutna lock för EPA volatile organic analysis (VOA) när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs.
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade VOA glasflaskor med stängt lock är designade för EPA volatile organic analysis (VOA) när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
  • Bärnstensfärg skyddar ljuskänsliga analyter från nedbrytning
  • Välj mellan 20 ml eller 40 ml storlekar
  • Stängd topp av vit polypropenkapsyl med PTFE-belagd silikonliner limmad på locket för en säker tätning
  • Direkt kompatibel med automation
  • Stängningar monterade i ampuller
Utför applikationer noggrant med Thermo Scientific™ Nalgene™ polypropengraderade cylindrar, som har generösa hällhällar, formgjutna graderingar och en stor blå botten. Det finns ingen menisk som förvirrar läsningar, vilket eliminerar gissningar; Cylindrarna kan kemiskt steriliseras och är lämpliga för mat och dryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning I-Chem 20 ml Ampull, bärnstenssten, stängd toppcertifierad
Material (liner) PTFE-belagd silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (Typ 1)
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,25 tum
Nivå Certifierad
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning B267-2414UBB
Volym (engelska) 0,5 oz.
Volym (engelska) Brim 0,8 oz.
Volym (metrisk) Brätt 23.5 mL
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Stängd lock med silikonliner
Kvantitet 72 Cs.
Stängningsstorlek 24-414
För användning med (utrustning) Flyktig organisk analys
Certifikat och efterlevnad Certifierade och processade flaskor uppfyller eller överträffar EPA:s prestandabaserade standarder för flyktiga organiska och
Höjd (metrisk) 57 mm
Produkttyp Flaska