Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bärnstensfärgade VOA glasflaskor med sluten lock
Description
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade VOA glasflaskor med stängt lock är designade för EPA volatile organic analysis (VOA) när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
- Bärnstensfärg skyddar ljuskänsliga analyter från nedbrytning
- Välj mellan 20 ml eller 40 ml storlekar
- Stängd topp av vit polypropenkapsyl med PTFE-belagd silikonliner limmad på locket för en säker tätning
- Direkt kompatibel med automation
- Stängningar monterade i ampuller
Utför applikationer noggrant med Thermo Scientific™ Nalgene™ polypropengraderade cylindrar, som har generösa hällhällar, formgjutna graderingar och en stor blå botten. Det finns ingen menisk som förvirrar läsningar, vilket eliminerar gissningar; Cylindrarna kan kemiskt steriliseras och är lämpliga för mat och dryck.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | I-Chem 40 ml Ampullbärnsten, stängt ovanpå, obehandlat. |
| Material (liner) | PTFE-belagd silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Glas (Typ 1) |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Höjd (engelska) | 3,75 tum |
| Nivå | Obehandlad |
| Show More |