Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgad bred mun, raksidiga glasburkar med vita polypropenlock
Produktkod. 16104487 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16104487 240 mL Paket med 12
16114587 120 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16104487
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Wide Mouth Straight-Sided Glasburkar med vita polypropenkapslar är tillverkade av USP typ III soda-kalkglas. Den breda mynningsdesignen är idealisk för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehållet. Perfekt för jordprovtagning och miljöapplikationer.
Designad utan axlar för maximal lagringskapacitet. Bred mun för enkel fyllning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 61 mm
För användning med (applikation) Idealisk för markprovtagning och miljötillämpningar
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 92 mm
Material Glas
Kvantitet 12
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 70 to 400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 89 mm
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70 to 400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Typ III Soda Lime Glass Wide Mouth Design är utmärkt för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Disponibel Reusable
Produkttyp Raksidig burk