Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgad bred mun, raksidiga glasburkar med vita polypropenlock
Produktkod. 16114587 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16114587 120 mL Paket med 24
16104487 240 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16114587
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Designad utan axlar för maximal lagringskapacitet. Bred mun för enkel fyllning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Inkluderar Lock
Material Glas
Kvantitet 24
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 58-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 69 mm
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58 to 400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Typ III Soda Lime Glass Wide Mouth Design är utmärkt för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Disponibel Reusable
Produkttyp Raksidig burk