Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgad bred mun, raksidiga glasburkar med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144758 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 16114587
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Designad utan axlar för maximal lagringskapacitet. Bred mun för enkel fyllning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Inkluderar Lock
Material Glas
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 58-400
Certifikat och efterlevnad USP Typ III Soda Lime Glass Wide Mouth Design är utmärkt för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 69 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Lock