Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade glasburkar med bred mun utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16154647 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16154647 120 mL Paket med 24
1 options
Produktkod. 16154647
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Designad utan axlar för maximal lagringskapacitet. Bred mun för enkel fyllning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Material Glas
Kvantitet 24
Stängningsfärg EJ TILLÄMPLIGT
Halsfinish 58-400
Certifikat och efterlevnad USP Typ III Soda Lime Glass Wide Mouth Design är utmärkt för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 69 mm
Produkttyp Raksidig burk
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm