Läs mer
AmberChrom 1x2 50-100 (Cl)
Produktkod. 11498990
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498990 250 g 250g
11488990 50 g 50g
11478990 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12130.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432,05 g/mol
Det används som ett starkt grundläggande (typ I) anjonbytarharts för kemisk syntes av livsmedel och läkemedel, medicinsk forskning, gruvdrift, jordbruk. Det kan kombineras med vilken livsmedelsprodukt som helst eller intas i vilken form som helst.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett starkt grundläggande (typ I) anjonbytarharts för kemisk syntes av livsmedel och läkemedel, medicinsk forskning, gruvdrift, jordbruk. Det kan kombineras med vilken livsmedelsprodukt som helst eller intas i vilken form som helst.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9085-42-1
Molekylformel C29H34ClN
Molekylvikt (g/mol) 432.05
MDL-nummer MFCD00132715
InChI-nyckel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
LEDER [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Odör Aminliknande
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 1,4-bis(etenyl)bensen;(4-etenylfenyl)trimetylazanium;styren;klorid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.