Läs mer
AmberChrom™ , 1x2, 50-100 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17585605 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17585605 100 g -
17595605 500 g -
17575605 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17585605 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472941000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Molekylformel C31H39N
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00146763
InChI-nyckel HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen; trimetylamin
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 35%, 55%
CAS Max % 45%, 65%
Jonbyteskapacitet ≥0.7 eq/L (Cl form)
Partikelstorlek 50 to 100 mesh, ≤10 % (< 180 μm), ≤10 % (> 500 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 65 to 75 % (Cl form)
Färg Vitt till gult
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water