Läs mer
AmberChrom™ , 1x8, 100-200 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17555615 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17555615 500 g
17545615 100 g
17535615 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17555615 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472965000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Molekylformel C31H39N
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00146763
InChI-nyckel HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen; trimetylamin
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 35%, 55%
CAS Max % 45%, 65%
Jonbyteskapacitet ≥1.2 eq/L (Cl form)
Partikelstorlek 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 39 to 45 % (Cl form)
Färg Vitt till gult
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water