Läs mer
AmberChrom™ , 1x8, 200-400 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | AmberChrom™ |
| Fysisk form | Pärlor |
| CAS Min % | 35%, 55% |
| CAS Max % | 45%, 65% |
| Jonbyteskapacitet | ≥1.2 eq/L (Cl form) |
| Partikelstorlek | 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Vattenretentionskapacitet | 39 to 45 % (Cl form) |
| Färg | Vitt till gult |
| Kvantitet | 100 g |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?