Läs mer
AmberChrom™ , 50WX2, 100-200 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17595595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17595595 100 g -
17505605 500 g -
17585595 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17595595 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472881000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylformel C28H30
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132722
InChI-nyckel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Jonbyteskapacitet ≥0,6 eq/L (H-form)
Partikelstorlek 100 till 200 mesh, ≤15 % (< 100 μm), ≤15 % (> 500 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 74 till 82 % (H-form)
Färg Vitt till gult till orange
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten