Läs mer
AmberChrom™ , 50WX2, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17565595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17565595 100 g -
17575595 500 g -
17555595 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17565595 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472871000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylformel C28H30
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132722
InChI-nyckel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Jonbyteskapacitet ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelstorlek 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 74 to 82 % (H form)
Färg Ljus beige till orange till brun
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AmberChrom 50WX2, H-form
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene