Läs mer
AmberChrom™ , 50WX2, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17575595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17575595 500 g -
17565595 100 g -
17555595 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17575595 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472875000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylformel C28H30
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132722
InChI-nyckel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen
LEDER *
Especificaciones
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Jonbyteskapacitet ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelstorlek 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 74 to 82 % (H form)
Färg Ljus beige till orange till brun
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowex 50WX2, 50-100 mesh, ion-exchange resin
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cation exchange resin, strong acidic styrene
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.