Läs mer
AmberChrom 50Wx8 100-200 (H)
Produktkod. 11378815
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378815 50 g 50g
11388815 250 g 250g
11398815 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13921.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.74 SEK
    706.65 SEK / 50g
    Save 80.09 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) används som separationsmedium för tunnskiktskromatografi och lågtrycksvätskekromatografi. Det används också i separationsprocessen i kemikalier och läkemedel. Vidare används det vid avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Dowex∣r 50WX8 100-200 (H) används som separationsmedium för tunnskiktskromatografi och lågtrycksvätskekromatografi. Det används också i separationsprocessen i kemikalier och läkemedel. Vidare används det vid avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11119-67-8
MDL-nummer MFCD00132726
IUPAC-namn AmberChrom™ 50WX8 jonbytarharts
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex™ 50WX8 100-200 (H)
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dowex 50WX8 100-200 (H)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.