Läs mer
AmberChrom™ , 50WX8, 100-200 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525605 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17525605 100 g
17535605 500 g
17515605 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17525605 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472921000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylformel C28H30
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132722
InChI-nyckel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 42%, 50%
CAS Max % 50%, 58%
Jonbyteskapacitet ≥1.7 eq/L (H form)
Partikelstorlek 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 50 to 58 % (H form)
Färg Beige till Grön/Beige till Ljusbrun
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water