Läs mer
AmberChrom™ , 50WX8, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AmberChrom™ |
| Fysisk form | Pärlor |
| CAS Min % | 42%, 50% |
| CAS Max % | 50%, 58% |
| Jonbyteskapacitet | ≥1,7 eq/L (H-form) |
| Partikelstorlek | 200 till 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Vattenretentionskapacitet | 50 till 58 % (H-form) |
| Färg | Beige till Grön/Beige till Ljusbrun |
| Kvantitet | 100 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- AmberChrom 50WX8, H-form
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: AmberChrom