Läs mer
AmberChrom™ , 50WX8, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17565605 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17565605 500 g
17555605 100 g
17545605 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17565605 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472935000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylformel C28H30
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132722
InChI-nyckel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 42%, 50%
CAS Max % 50%, 58%
Jonbyteskapacitet ≥1,7 eq/L (H-form)
Partikelstorlek 200 till 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 50 till 58 % (H-form)
Färg Beige till Grön/Beige till Ljusbrun
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated