Läs mer
AmberChrom™ , 50WX8, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17545605 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Produktkod. 17545605
Brand: Thermo Scientific Acros 472930025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
Molekylformel C28H30
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132722
InChI-nyckel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen; 1-etenyl-2-etylbensen; etenylbensen
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom™
Fysisk form Pärlor
CAS Min % 42%, 50%
CAS Max % 50%, 58%
Jonbyteskapacitet ≥1.7 eq/L (H form)
Partikelstorlek 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet 50 to 58 % (H form)
Färg Beige till Grön/Beige till Ljusbrun
Kvantitet 2.5 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated