Läs mer
AmberChrom™ , 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17770689 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17770689 100 g -
17780689 500 g -
17760689 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17770689 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472911000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Fysisk form Pärlor
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
CAS Min % 0.5
CAS Max % 0.58
Färg Beige till Grön/Beige till Ljusbrun
Kvantitet 100 g