Läs mer
AmberChrom™ , 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkod. 17780689 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17780689 500 g -
17770689 100 g -
17760689 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17780689 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472915000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChromTM
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek 50 till 100 mesh; =<20 % (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm)
Förpackning Plastflaska
MDL-nummer 00132726
Vattenretentionskapacitet 50 till 56 % (H-form)
Färg Beige till Brun
Kvantitet 500 g
Frakt skick Inga särskilda krav
Produktlinje Tillbehör