Läs mer
Amberjet™ 4200-Cl
Produktkod. 10247320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10247320
Brand: Thermo Scientific Acros 301335000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 60177-39-1 | C22H31ClN | 344.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60177-39-1
Molekylformel C22H31ClN
Molekylvikt (g/mol) 344.95
MDL-nummer MFCD00145586
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberjet™ 4200-Cl
Fysisk form Beads
Partikelstorlek 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max.
Förpackning Glass Bottle
Volym total kapacitet (Cl): 1.30 eq/L min.
Vattenretentionskapacitet (Cl): 49% to 55%
Färg Yellow
Kvantitet 500 g