Specifications
| Kemiskt namn eller material | Amberjet™ 4200-Cl |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstorlek | 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max. |
| Volym total kapacitet | (Cl): 1.30 eq/L min. |
| Vattenretentionskapacitet | (Cl): 49% to 55% |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 2.5 kg |