missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amberlite 200, MP Biomedicals™

Produktkod. 11443111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443111 500 g 500g
11433111 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11443111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215027890

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Starkt surt katjonbytarharts av makroretikulär typ. Natriumform sulfonsyra funktionalitet

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 12626-25-4
MDL-nummer MFCD00145784

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amberlite
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 500 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.