Läs mer
Amberlite™ FPC3500, jonbytarharts
Produktkod. 10389852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10389852 1 kg 1kg
10339612 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10389852 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1646.93 SEK
    1478.65 SEK / 1kg
    Save 168.28 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12125-02-9
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ FPC3500
Fysisk form Pärlor
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Jonbyteskapacitet Total utbyteskapacitet (H): minst 2,60 eq/L
Partikelstorlek Uniformitetskoefficient: max 2,00, Harmonisk medelstorlek: 0,450 till 0,650 mm, Partikelstorlek (<0,300 mm): max 2,0 %, (>1,180 mm): max 5,0 %
Förpackning Plastflaska
MDL-nummer MFCD08460528
Vattenretentionskapacitet Fukthållning (H): 60,0 till 70,0 %
Färg Gult
Kvantitet 1 kg
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.