Läs mer
Amberlite™ IR120, H form, ion-exchange resin, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Ion exchange resin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amberlite™ IR120 |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstorlek | Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0% |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Volym total kapacitet | (H+):> 1.8 eq/L |
| Vattenretentionskapacitet | (H+): 53.0 to 58.0% |
| Färg | Amber to Brown/Yellow |
| Kvantitet | 1 kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Amberlite|TS IR120 H resin
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.