Läs mer
Amberlite™ IR120, H form, ion-exchange resin, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3734264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10098951
Brand: Thermo Scientific Acros 369722500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78922-04-0
Molekylformel C13H10ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 311.736
MDL-nummer MFCD00132707
InChI-nyckel APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC-namn 3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ IR120
Fysisk form Beads
Partikelstorlek Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0%
Förpackning Plastic bottle
Volym total kapacitet (H+):> 1.8 eq/L
Vattenretentionskapacitet (H+): 53.0 to 58.0%
Färg Amber to Brown/Yellow
Kvantitet 250 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amberlite]TS IR120 H resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.