Läs mer
Amberlite™ IR120 (H+), TRC
Produktkod. 30180222
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180222 5 g
30180034 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5760135G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39389-20-3
Synonym Vinylbenzenesulfonic Acid-divinylbenzene Copolymer
LEDER OS(=O)(=O)c1ccccc1C=C.C=Cc2ccccc2C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite IR120 (H+)
Kvantitet 5 g
Frakt skick Rumstemperatur
Formel vikt 314.0977