Läs mer
Amberlite™ IRA-402, anjonbytarharts, för jonkromatografi, geltyp (kloridform, starkt basisk), Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Fast |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| MDL-nummer | 145564 |
| Kvantitet | 500 g |