Läs mer
Amberlite IRA-402 klorid, TRC
Produktkod. 30328670
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30328670 5 g
1 options
Produktkod. 30328670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5243905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Kvantitet 5 g
Synonym Amberlite IRA-402 Chloride