Läs mer
Amberlite IRA-402 klorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amberlite IRA-402 Chloride |
| CAS | 52439-77-7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Amberlite IRA-402 Chloride |