Läs mer
Amberlite™ IRA-67, jonbytarharts
Produktkod. 11389907
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389907 250 g 250g
11309917 1 kg 1kg
11399907 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042253.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Akryl-DVB; Svagt basisk gel-typharts | CAS: 80747-90-6 | Styren-DVB
Amberlite™ IRA-67 används för avsyrning och avsaltning av vatten och för isolering av sura naturprodukter. Det möjliggör effektiv adsorption och desorption av naturligt förekommande organiska molekyler som humus- och fulvinsyror som finns i många vattenförsörjningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80747-90-6
MDL-nummer MFCD00145567
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ IRA-67
Fysisk form Pärlor
Namnnotering Jonbytarharts
Odör Aminliknande
Molekylformel Acrylic-DVB
Densitet 1,06 g/cm3
Färg Solbränna
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.