Läs mer
Amberlite™ IRA-900, Cl-form, jonbytarharts
Produktkod. 10321004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10321004 100 g Plastflaska 100g
10226260 500 g Plastflaska 500g
13458448 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10321004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202311000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9050-97-9
Molekylformel C4H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 109.60
MDL-nummer MFCD00132712
InChI-nyckel OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ IRA-900
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek Partikelstorleksanalys: uniformitetskoefficient: <1,8, harmonisk medelstorlek: 0,650 till 0,820 mm, <0,300 mm: <0,5 %, > 1,180 mm: <3,0 %
Förpackning Plastflaska
Volym total kapacitet (Cl-): > 1,0 eq/L
Vattenretentionskapacitet (Cl-): 58 till 64 %
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Färg Beige/brun till elfenben
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn tetrametylazanium;klorid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.