Läs mer
Amberlite IRA-900, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443131 100 g 100g
11453131 500 g 500g
11463131 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443131 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215031980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 9050-97-9
Molekylformel C4H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 109.60
MDL-nummer MFCD00132712
InChI-nyckel OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC-namn tetrametylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite IRA-900
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g