Läs mer
Amberlite™ IRC-748, jonbytarharts
Produktkod. 11325345
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325345 1000 g 1kg
11315345 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19570.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1591.29 SEK
    1428.65 SEK / 1kg
    Save 162.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 79620-28-3
Amberlite™ IRC-748, jonbytarharts används som ett kelatbildande harts med hög affinitet för tungmetallkatjoner jämfört med alkali- eller jordalkalimetaller. Det används också i metallkeleringsapplikationer. Vidare används det för rening av saltlösning i kloralkaliindustrin samt för rening av processströmmar med spårmetaller. Utöver detta används den inom galvaniseringsindustrin och vid utvinning av tungmetaller från hydrometallurgiska lakströmmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Amberlite∣r IRC-748, jonbytarharts används som ett kelatbildande harts med hög affinitet för tungmetallkatjoner jämfört med alkali- eller jordalkalimetaller. Det används också i metallkeleringsapplikationer. Vidare används det för rening av saltlösning i kloralkaliindustrin samt för rening av processströmmar med spårmetaller. Utöver detta används den inom galvaniseringsindustrin och vid utvinning av tungmetaller från hydrometallurgiska lakströmmar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79620-28-3
MDL-nummer MFCD00132702
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ IRC-748
Namnnotering Jonbytarharts
Odör Luktfritt
Merck Index 14,382
Kvantitet 1000 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.